Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ 100 til 20
Product Code. 10545771 Shop All Macherey-Nagel Products
Change view
Click to view available options
Mængde:
1 kg
5 kg
Unit Size:
1000g
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
10545771 5 kg 5kg
10400502 1 kg 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10545771 Supplier Macherey-Nagel™ Supplier No. 711003.5000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Specifications
Partikelstørrelse 15 til 25μ m
Porestørrelse 100Å
Stationær fase POLYGOPREP 100 til 20
Teknik Væskekromatografi
pH 2 til 8
Mængde 5 kg
Sorbent POLYGOPREP
Overfladeareal (metrisk) 280 m2 /g
Produkttype Polygoprep
Materiale Silica
Til brug med (applikation) Væskekromatografi