Tekniske data
| Partikelstørrelse | 15 til 25μ m |
| Porestørrelse | 100Å |
| Stationær fase | POLYGOPREP 100 til 20 |
| Teknik | Væskekromatografi |
| pH | 2 til 8 |
| Mængde | 1 kg |
| Sorbent | POLYGOPREP |
| Overfladeareal (metrisk) | 280 m2 /g |
| Produkttype | Polygoprep |
| Materiale | Silica |
| Vis mere |