Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ 100 til 12 C18
Shop alle Macherey-Nagel produkter
Mængde:
0.1 kg
1 kg
Pakningsstørrelse:
1000g
100g
Tekniske data
Tekniske data
Partikelstørrelse | 10 til 15μ m |
Porestørrelse | 100Å |
Stationær fase | POLYGOPREP 100 til 12 |
Teknik | Væskekromatografi |
pH | 2 til 8 |
Mængde | 0.1 kg |
Sorbent | POLYGOPREP |
Overfladeareal (metrisk) | 280 m2 /g |
Type | Polygoprep |
Materiale | Silica |
Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ 100 til 12 C18 >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion