Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ 100 til 12 C18
Artikelnummer. 10358151 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Mængde:
0.1 kg
1 kg
Pakningsstørrelse:
1000g
100g
Artikelnummer. 10358151
Brand: Macherey-Nagel™ 711018.100
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Partikelstørrelse 10 til 15μ m
Porestørrelse 100Å
Stationær fase POLYGOPREP 100 til 12
Teknik Væskekromatografi
pH 2 til 8
Mængde 0.1 kg
Sorbent POLYGOPREP
Overfladeareal (metrisk) 280 m2 /g
Type Polygoprep
Materiale Silica
Til brug med (applikation) Væskekromatografi