Få mere at vide
Fisherbrand™ Polygon Magnetic Stirring Bars without Pivot Ring
Shop alle SP Scienceware produkter
Længde (metrisk):
20 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Alnico-magnet indkapslet i FDA-kvalitet, USP Klasse VI Teflon™ PTFE lavfriktionsbelægning; holdbar og inert
- Afbrudt profil giver større overfladeareal og ekstra turbulens sammenlignet med den glatte overflade af cylindriske stænger
- Pivotring hjælper med at reducere friktion og skravling
- Autoklaverbar
- Fremstillet i registreret ISO 9001:2008 faciliteter, som verificeret af SGS certificering
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001:2015 |
| Farve | Hvid |
| Oversigt | Omrøringsstang |
| Diameter (engelsk) | 0,3125 tommer. |
| Længde (engelsk) | 0,75 tommer |
| Diameter (metrisk) | 8 mm |
| Længde (metrisk) | 20 mm |
| Materiale | Alnico magnet |
| Form | Polygon |