Få mere at vide
Polygalacturonsyre (teknisk kvalitet), TRC
Artikelnummer. 30417189
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30417189 5 g
1 options
Artikelnummer. 30417189 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP6891005G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25990-10-7
Molekylær formel (C6 H10 O7)n
Synonym Galacturonic acid polymer
IUPAC navn poly-(2S,3R,4S,5R)-2,3,4,5-tetrahydroxy-6-oxo-hexansyre
SMIL O[C@@H](C=O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Polygalacturonic acid
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C6H10O7/c7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13/h1-5,8-11H,(H,12,13)/t2-,3+,4+,5-/m0/s1