Få mere at vide
Polygalacturonsyre, M.W. 25,000-50,000
Artikelnummer. 11386836
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11386836 25 g 25g
11396836 100 g 100g
11306846 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11386836 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L04206.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    691.80 DKK
    622.65 DKK / 25g
    Spare 69.15 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 25990-10-7 | (C6H8O6)n | 194,14 g/mol
Polygalacturonsyre er reagens, som sekvestrerer metalioner og producerer geler, der kan bruges til produktion af biomolekyler. Det bruges til lægemiddelfrigivelse eller til at immobilisere celler og enzymer. Polygalacturonsyre kan anvendes til at identificere, differentiere og karakterisere plantecellevægsnedbrydende polygalacturonaser fra svampe.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25990-10-7
Molekylær formel (C6H8O6)n
Molekylvægt (g/mol) 194.14
MDL nummer MFCD00131972
InChI nøgle AEMOLEFTQBMNLQ-BKBMJHBISA-N
Synonym galacturonan, alpha-d-galactopyranuronic acid, calcium pectate, sodium pectate, alpha-d-galacturonic acid, calcium polygalacturonate, pectate, d-galacturonan, sulfated polygalacturonic acid, galacturonate
PubChem CID 445929
ChEBI CHEBI:33885
IUPAC navn (2S,3R,4S,5R,6S)-3,4,5,6-tetrahydroxyoxan-2-carboxylsyre
SMIL O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O-*)[C@H](OC1-*)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Polygalacturonic acid
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Mængde 25 g
Formel vægt 25 til 50 kd
Optisk rotation +250° (c=1 i 0,1N NaOH)
Følsomhed Hygroskopisk