Få mere at vide
polygalacturonsyre,> 86 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11498360 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11498360 5 g 5g
11408370 25 g 25g
11418370 100 g 100g
11428370 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11498360 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210271105
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    543.00 DKK
    517.17 DKK / 5g
    Spare 25.83 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 25990-10-7
Molekylær formel (C6H8O6)n
Molekylvægt (g/mol) 194.14
MDL nummer MFCD00131972
InChI nøgle AEMOLEFTQBMNLQ-BKBMJHBISA-N
Synonym galacturonan, alpha-d-galactopyranuronic acid, calcium pectate, sodium pectate, alpha-d-galacturonic acid, calcium polygalacturonate, pectate, d-galacturonan, sulfated polygalacturonic acid, galacturonate
PubChem CID 445929
ChEBI CHEBI:33885
IUPAC navn (2S,3R,4S,5R,6S)-3,4,5,6-tetrahydroxyoxan-2-carboxylsyre
SMIL O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O-*)[C@H](OC1-*)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Polygalacturonic acid
Navn note fra Pektin
Farve Tan til hvid
Analyseprocentområde >86%
Mængde 5 g
Formel vægt (176)n; n=150 til 400
Procent renhed 88.7%
Fysisk form Krystallinsk pulver