Få mere at vide
Polyethylenimin, TRC
Artikelnummer. 30011793
Skift visning
Mængde:
25 mL
50 mL
100 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30011793 100 mL
30003468 50 mL
30003300 25 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30011793 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP926975100ML
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9002-98-6
Molekylær formel -HN-[CH 2 CH 2 NH-]n
Synonym Adcote 372, Adcote372MW;Aldrich 408719;Aldrich 482595;Aziridine Polymer;Basocoll PR 8086;Basomin G 500;Basonal White FO 1;Bufloc 595;CF 218;CF 218 (Polymer);CP 8994;Corcat P 100;Corcat P 12;Corcat P 145;Corcat P 150;Corcat P 18;Corcat P 200;Corcat P 600;Duramax 1007;EA 275;EAz 1300;EAz 800;EC 005;EL 402;EL 420;EP 108;EP 108 (Polymer);Emerlube 6717;Epomin;Ethyleneimine Homopolymer;Ethylenimine Homopolymer;Everamine;Everamine 150T;Everamine 210T;Everamine 500T;Everamine 50T;F 2S;FC;Fluka P 3142;G 100;G 20;G 20WF;G 35;G 500;HF;HG 20;HM 2000;HZ 20;HZ 20 (Polyamine);IP 232;JS 980;K 203C;Katax 6760;L 771;Liposol G;Loxanol MI 6730;Loxanol MI 6735;Lugalvan G 15;Lugalvan G 20;Lugalvan G 35;Lugalvan G 50;Lupasol 800;Lupasol P-WF;Lupasol PN 40;Lupasol PR;Lupasol PR 8515;Lupasol PS;Lupasol R;Lupasol SN;Lupasol WF;Lupasoli G;Lupazol;Luposal P;Luprasol SK;Mica A 131X;Montrek 1000;Montrek 12;Montrek 18;Montrek 6;Montrek 600;OEI 800;Oribain EL 420;P 0381;P 100;P 100 (Polyamine);P 1000;P 1030;P 200;P 3142;P 3143;P 600;P 600XE;P 70;P 70 (Polyamine);PC 8994;PEI;PEI 1;PEI 100;PEI 1000;PEI 1120;PEI 12;PEI 18;PEI 2;PEI 300;PEI 400;PEI 6;PEI 600;PEI 700000;PEO 113V;PR 20;PR 20 (Release Agent);PR 8515;Poly 8;Polyaziridine;Polyethenimide;Polyimin P;Polymin 6;Polymin FL;Polymin G 100;Polymin G 15M;Polymin G 20;Polymin G 35;Polymin G 500;Polymin HM;Polymin HS;Polymin PR 9711;Polymin PR 971L;Polymin SKA;Polymin SNA;Polymin WF;Polymin Waterfree;Rewin CLE;Rhenocure DR;SN;SP 003;SP 006;SP 012;SP 012D;SP 018;SP 1050;SP 110;SP 200;SP 300;SP 400;SP 400 (Polyimine);SP 600;Sedipur CL 930;T 13A;TS 280;TS 280 (Crosslinking Agent);Titabond 185E;Titabond T 100;Toyobain 210K;Toyobine 210K;Tydex 12;UN 3082;UP 300;UP 300 (Polyamine);WF;XA 1007;XUS 19036.01
SMIL NCCN(CCNCCN(CCN(CCNCCN)CCN(CCN)CCN)CCNCCN)CCN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Polyethylenimine
Mængde 100 mL
InChI formel InChI=1S/C2H5N/c1-2-3-1/h3H,1-2H2