Få mere at vide
Polyethylenimin (Forgrenet) (teknisk kvalitet), TRC
Artikelnummer. 30417964
Skift visning
Mængde:
2.5 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30417964 2.5 g
30417398 25 g
30428383 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30417964 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP6885082.5G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25987-06-8
Synonym Ethylenediamine-ethylenimine copolymer, Aziridine-1,2-diaminoethane copolymer, Ethylenediamine, polymer with ethylenimine
IUPAC navn N'-[2-[2-[2-(2-aminoethylamino)ethyl-[2-[bis(2-aminoethyl)amino]ethyl]amino]ethyl-[2-[2-[bis(2-aminoethyl)amino]ethylamino]ethyl]amino]ethyl]ethan-1,2-diamin
SMIL NCCNCCN(CCNCCN(CCN)CCN)CCN(CCNCCN)CCN(CCN)CCN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Polyethylenimine (Branched) (Technical Grade)
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C24H63N13/c25-1-7-31-9-18-36(19-12-33-11-17-34(13-3-27)14-4-28)22-24-37(20-10-32-8-2-26)23-21-35(15-5-29)16-6-30/h31-33H,1-30H2
Formel vægt 533.5329