Få mere at vide
Polyethylenein på silikakugler, anionbytteharpiks, 20-40 mesh
Beskrivelse
Polyethylenimin bruges til protein- og nukleinsyreudfældning, transfektionsassays og til forbehandling af filtre for at øge bindingen af proteiner. Det kan også komplekse tungmetalioner. En effektiv permeabilisator af gramnegative bakterier. Tværbundet polyethylenimin anvendes som en enzymbærer. Det bruges som et membransmøremiddel, nyttigt til filtrering af frosne cellemembraner og til adskillelse af nukleotidblandinger. Polyethylenimincellulose i små søjler vil adskille cykliske nukleotider fra beslægtede forbindelser ved den samme elektrolytkoncentration, som bruges til tyndtlagskromatografi på PEI-cellulosebelagte plader. Det bruges også i separationsmedium til tyndtlagskromatografi, papirkromatografi og lavtryksvæskekromatografi. Polyethylenimin på silicagel anvendes til tyndtlagskromatografi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Polyethyleneimine on silica beads anion exchange resin |
| Fysisk form | Perler |
| Mængde | 10 mL |
| Maskestørrelse | 20 til 40 mesh |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |