Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Polyethyleneimine, 50% |
| Navn note | Vandløsning |
| CAS | 9002-98-6 |
| Mængde | 50 mL |
| Molekylær formel | ((C2H5N)zC2H4N)y(C2H5N)x |
| MDL nummer | MFCD00084427 |
| Synonym | ethyleneimine, ethylenimine, azacyclopropane, dimethyleneimine, ethylene imine, polyethyleneimine, dihydroazirene, everamine, aziran, polymin |
| InChI nøgle | NOWKCMXCCJGMRR-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | *-CCNCCN(-*)CCN-* |
| IUPAC navn | aziridin |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Polyethyleneimine, 50% Aqueous Solution
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
- P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
- P103-Læs etiketten før brug.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P330-Skyl munden.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: polyethylene amine