Få mere at vide
Polyethylenein, M.W. 60.000, 50% med væg og ak. sol.
Artikelnummer. 15480177
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
Pakningsstørrelse:
100g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15480177 100 g 100g
15490177 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15480177 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J61270.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    698.70 DKK
    567.65 DKK / 100g
    Spare 131.05 DKK
    18% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Et proteinudfældningsmiddel, der bruges til at rense proteiner | CAS: 9002-98-6 | ((C2H5N)zC2H4N)y(C2H5N)x | 43,07 g/mol
Polyethylenimin bruges til protein- og nukleinsyreudfældning, transfektionsassays og til forbehandling af filtre for at øge bindingen af proteiner. Polyethylenimin kan også komplekse tungmetalioner. En effektiv permeabilisator af gramnegative bakterier. Tværbundet polyethylenimin anvendes som en enzymbærer. Polyethylenimincellulose i små søjler vil adskille cykliske nukleotider fra beslægtede forbindelser ved den samme elektrolytkoncentration, som bruges til tyndtlagskromatografi på polyethylenimincellulosebelagte plader. Det er en vandopløselig polymer, der bruges som et membransmøremiddel, der er nyttigt til filtrering af frosne cellemembraner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9002-98-6
Molekylær formel ((C2H5N)zC2H4N)y(C2H5N)x
Molekylvægt (g/mol) 43.07
MDL nummer MFCD00084427
InChI nøgle NOWKCMXCCJGMRR-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyleneimine, ethylenimine, azacyclopropane, dimethyleneimine, ethylene imine, polyethyleneimine, dihydroazirene, everamine, aziran, polymin
PubChem CID 9033
ChEBI CHEBI:30969
IUPAC navn aziridin
SMIL *-CCNCCN(-*)CCN-*
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Polyethyleneimine
Farve Farveløs til gul
Koncentration 50 % w/w vandig opløsning
Tæthed 1.07
Lugt Lugtfri
Mængde 100 g
Fysisk form Væske
Opløselighedsinformation Det er opløseligt i vand.
Formel vægt 60 kd
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Polyethyleneimine, M.W. 60,000, 50% w/w aqueous solution
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
Faresætning
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P391-Udslip opsamles.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Polyethyleneimine