Få mere at vide
polyethylenimin,∽ MN 60.000, 50 vægt% aq. løsning, forgrenet, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Polyethyleneimine |
| Navn note | 50 wt. % Aqueous Solution, Average M.W. 50-60000 |
| Fysisk form | Viskøs væske |
| Kogepunkt | 100.0°C |
| Lineær formel | (-CH2CH2NH-)x-(CH2CH2N(CH2CH2NH2)-)y |
| Tæthed | 1.0700g/mL |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: soluble. |
| Mængde | 1 kg |
| Flammepunkt | >110°C |
| Procent renhed | 48 to 52% (solids) |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Polyethyleneimine, 50 wt% aqueous solution, approx. M.N. 60,000
- Advarsel
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P391-Udslip opsamles.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i et godkendt deponeri