Få mere at vide
Polyethylenein, cirka. M.N. 60.000, 50 vægtprocent aq. Opløsning, forgrenet
Artikelnummer. 10499650 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10499650 250 g Glasflaske 250g
10720881 100 g Glasflaske 100g
10592354 1 kg Glasflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10499650 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 178572500
 Begrænset vare
På lager
CAS: 9002-98-6 | ((C2H5N)zC2H4N)y(C2H5N)x | 43,07 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9002-98-6 , 7732-18-5
Molekylær formel ((C2H5N)zC2H4N)y(C2H5N)x
Molekylvægt (g/mol) 43.07
MDL nummer MFCD00084427
InChI nøgle NOWKCMXCCJGMRR-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyleneimine, ethylenimine, azacyclopropane, dimethyleneimine, ethylene imine, polyethyleneimine, dihydroazirene, everamine, aziran, polymin
PubChem CID 9033
ChEBI CHEBI:30969
IUPAC navn aziridin
SMIL *-CCNCCN(-*)CCN-*
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Polyethyleneimine
Navn note 50 vægtprocent vandløsning, gennemsnitlig M.W. 50-60.000
Fysisk form Viskøs væske
Kogepunkt 100,0 °C
Tæthed 1.0700g/mL
Mængde 250 g
Flammepunkt >110 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Lineær formel (-CH2CH2NH-)x-(CH2CH2N(CH2CH2NH2)-)y
Specifik vægtfylde 1.07
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig.
Procent renhed 48 til 52% (fast føde)
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Polyethyleneimine, 50 wt% aqueous solution, approx. M.N. 60,000
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
Faresætning
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P391-Udslip opsamles.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i et godkendt deponeri