Få mere at vide
Polyethylenein, lineær, M.W. 25,000
Beskrivelse
Polyethylenimin, lineær, MW 25.000 bruges til at forbedre udseendet af negativt ladede farvestoffer ved at modulere deres egenskaber og også forbedre deres vedhæftning til overflader. Det binder til DNA og andre negativt ladede biologiske molekyler og gør det derved til effektive vektorbærere i forskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Polyethyleneimine |
| Navn note | Lineær, M.W. 25.000 |
| Fysisk form | Pulver |
| Smeltepunkt | 59 °C til 60 °C |
| Mængde | 0.25 g |
| Lugt | Amin-lignende |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand, methanol og ethanol. Uopløseligt i benzen, ethylether og acetone. |
Sikkerhed og håndtering
- Polyethyleneimine, linear, M.W. 25,000
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P391-Udslip opsamles.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: Polyethyleneimine