Få mere at vide
Polyethyleneimine, branched, M.W. 70,000, 30% w/v aq. soln.
Artikelnummer. p-7051134
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 11368528
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 040529.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Et proteinudfældningsmiddel, der bruges til at rense proteiner
Fungerer som et proteinudfældningsmiddel, der bruges til at rense proteiner. Det bruges som chelateringsmiddel og som rensemiddel for aldehyder og oxider. Anvendes også i rengøringsmidler, papirindustrien, farvestoffer, trykfarver og i vandbehandling.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9002-98-6
Molekylær formel ((C2H5N)zC2H4N)y(C2H5N)x
Molekylvægt (g/mol) 43.07
MDL nummer MFCD00084427
InChI nøgle NOWKCMXCCJGMRR-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyleneimine, ethylenimine, azacyclopropane, dimethyleneimine, ethylene imine, polyethyleneimine, dihydroazirene, everamine, aziran, polymin
PubChem CID 9033
ChEBI CHEBI:30969
IUPAC navn aziridin
SMIL *-CCNCCN(-*)CCN-*
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Polyethyleneimine, branched
Farve Farveløs til gul
Navn note M.W. 10,000
Fysisk form Væske
Opløselighedsinformation Soluble in hot water at a low pH,in methanol,ethanol,or chloroform,but insoluble in cold water,benzene,ethyl ether,and acetone.
Mængde 25 g
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 30% w/v aq. soln.