Få mere at vide
Polyethylenein, forgrenet, M.W. 70.000, 30% med hensyn til AQ. Soln.
Beskrivelse
Fungerer som et proteinudfældningsmiddel, der bruges til at rense proteiner. Det bruges som chelateringsmiddel og som rensemiddel for aldehyder og oxider. Anvendes også i rengøringsmidler, papirindustrien, farvestoffer, trykfarver og i vandbehandling.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Polyethyleneimine, branched |
| Farve | Farveløs til gul |
| Navn note | M.W. 10,000 |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 500 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i varmt vand ved lav pH, i methanol, ethanol eller kloroform, men uopløselig i koldt vand, benzen, ethylether og acetone. |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | 30% w/v aq. soln. |