Få mere at vide
Polyethylenein, forgrenet, M.W. 600, 99%
Beskrivelse
Polyethylenimin, forgrenet, MV 600 fungerer som hjælpeagent. Det bruges til papirfremstilling, vandbehandling, rengøringsmidler, klæbemidler og kosmetik.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Polyethyleneimine, branched |
| Farve | Gul |
| Navn note | M.W. 600 |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 25 g |
| Lugt | Amin-lignende |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i toluen, methanol, ethanol, kloroform og xylen. Uopløseligt i vand, alkohol, benzen, ethylether og acetone. |
| Procent renhed | 99% |
Sikkerhed og håndtering
- Polyethyleneimine, branched, M. W. 600
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P391-Udslip opsamles.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: Polyethyleneimine