Få mere at vide
Polyethylenein, forgrenet, M.W. 50.000 - 100.000, 30% vægt og væg ØK. Soln.
Artikelnummer. 15456675
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15456675 500 g 500g
15436675 25 g 25g
15446675 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15456675 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 045024.36
 Begrænset vare
På lager
CAS: 9002-98-6 | ((C2H5N)zC2H4N)y(C2H5N)x | 43,07 g/mol
Polyethylenimin fungerer som et proteinudfældningsmiddel, der bruges til at oprense proteiner. Det bruges som et chelateringsmiddel og som et rensemiddel for aldehyder og oxider. Det bruges også i rengøringsmidler, papirindustrien, farvestoffer, trykfarver og i vandbehandling.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9002-98-6
Molekylær formel ((C2H5N)zC2H4N)y(C2H5N)x
Molekylvægt (g/mol) 43.07
MDL nummer MFCD00084427
InChI nøgle NOWKCMXCCJGMRR-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyleneimine, ethylenimine, azacyclopropane, dimethyleneimine, ethylene imine, polyethyleneimine, dihydroazirene, everamine, aziran, polymin
PubChem CID 9033
ChEBI CHEBI:30969
IUPAC navn aziridin
SMIL *-CCNCCN(-*)CCN-*
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Polyethyleneimine
Farve Farveløs til gul
Navn note Forgrenede, M.W. 50.000 til 100.000
Fysisk form Væske
Mængde 500 g
Lugt Lugtfri
Opløselighedsinformation Opløselig i varmt vand ved lav pH, methanol, ethanol eller kloroform. Uopløseligt i koldt vand, benzen, ethylether og acetone.
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 30% w/w aq. soln.