Få mere at vide
Polyethyleneimine, branched, M.W. 50,000 - 100,000, 30% w/w aq. soln.
Artikelnummer. 15436675
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15436675 25 g 25g
15446675 100 g 100g
15456675 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15436675 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 045024.14
Request Bulk or Custom Format
Edge
CAS: 9002-98-6 | ((C2H5N)zC2H4N)y(C2H5N)x | 43.07 g/mol
Polyethylenimin fungerer som et proteinudfældningsmiddel, der bruges til at oprense proteiner. Det bruges som et chelateringsmiddel og som et rensemiddel for aldehyder og oxider. Det bruges også i rengøringsmidler, papirindustrien, farvestoffer, trykfarver og i vandbehandling.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9002-98-6
Molekylær formel ((C2H5N)zC2H4N)y(C2H5N)x
Molekylvægt (g/mol) 43.07
MDL nummer MFCD00084427
InChI nøgle NOWKCMXCCJGMRR-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyleneimine, ethylenimine, azacyclopropane, dimethyleneimine, ethylene imine, polyethyleneimine, dihydroazirene, everamine, aziran, polymin
PubChem CID 9033
ChEBI CHEBI:30969
IUPAC navn aziridin
SMIL *-CCNCCN(-*)CCN-*
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Polyethyleneimine
Farve Farveløs til gul
Navn note Branched, M.W. 50,000 to 100,000
Fysisk form Væske
Opløselighedsinformation Soluble in hot water at a low pH,methanol,ethanol,or chloroform. Insoluble in cold water,benzene,ethyl ether and acetone.
Mængde 25 g
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 30% w/w aq. soln.