Få mere at vide
Polyethylenein, forgrenet, M.W. 10,000, 99%
Artikelnummer. 11363898
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11363898 25 g 25g
11383898 100 g 100g
11373898 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11363898 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040331.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 9002-98-6 | ((C2H5N)zC2H4N)y(C2H5N)x | 43,07 g/mol
Polyethylenimin, forgrenet, MV 10.000 fungerer som hjælpeagent. Det bruges til papirfremstilling, vandbehandling, rengøringsmidler, klæbemidler og kosmetik. Det undersøges som ikke-virale vektorbærere i forskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9002-98-6
Molekylær formel ((C2H5N)zC2H4N)y(C2H5N)x
Molekylvægt (g/mol) 43.07
MDL nummer MFCD00084427
InChI nøgle NOWKCMXCCJGMRR-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyleneimine, ethylenimine, azacyclopropane, dimethyleneimine, ethylene imine, polyethyleneimine, dihydroazirene, everamine, aziran, polymin
PubChem CID 9033
ChEBI CHEBI:30969
IUPAC navn aziridin
SMIL *-CCNCCN(-*)CCN-*
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Polyethyleneimine, branched
Farve Gul
Navn note M.W. 10,000
Fysisk form Væske
Mængde 25 g
Lugt Amin-lignende
Opløselighedsinformation Opløselig i toluen, methanol, ethanol, kloroform og xylen. Uopløseligt i vand, alkohol, benzen, ethylether og acetone.
Procent renhed 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Polyethyleneimine, branched, M. W. 10,000
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
Faresætning
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P391-Udslip opsamles.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Polyethyleneimine