Få mere at vide
Polyethylenein, forgrenet, M.W. 2,000
Artikelnummer. 11348528
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11348528 25 g 25g
11338528 100 g 100g
11328528 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11348528 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040528.14
 Begrænset vare
På lager
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 9002-98-6 | ((C2H5N)zC2H4N)y(C2H5N)x | 43,07 g/mol
Polyethylenimin bruges til forskellige anvendelser i produkter som rengøringsmidler, klæbemidler, vandbehandlingsmidler og kosmetik. Det bruges også som flokkuleringsmiddel, enzymbærer, vådstyrkemiddel i papirfremstillingsprocessen, chelateringsmiddel danner komplekser med metalioner såsom zink og zirconium. Det fungerer som rensemiddel for aldehyder og oxider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 9002-98-6
Molekylær formel ((C2H5N)zC2H4N)y(C2H5N)x
Molekylvægt (g/mol) 43.07
MDL nummer MFCD00084427
InChI nøgle NOWKCMXCCJGMRR-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyleneimine, ethylenimine, azacyclopropane, dimethyleneimine, ethylene imine, polyethyleneimine, dihydroazirene, everamine, aziran, polymin
PubChem CID 9033
ChEBI CHEBI:30969
IUPAC navn aziridin
SMIL *-CCNCCN(-*)CCN-*
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale Polyethyleneimine, branched
Farve Farveløs til gul
Navn note M.W. 1,800
Fysisk form Væske
Mængde 25 g
Lugt Amin-lignende
Opløselighedsinformation Opløselig i varmt vand ved lav pH, i methanol, ethanol eller kloroform, men uopløselig i koldt vand, benzen, ethylether og acetone.
Procent renhed 99%
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.