Få mere at vide
Polyethyleneimine, branched, M.W. 2,000
Beskrivelse
Polyethylenimin bruges til forskellige anvendelser i produkter som rengøringsmidler, klæbemidler, vandbehandlingsmidler og kosmetik. Det bruges også som flokkuleringsmiddel, enzymbærer, vådstyrkemiddel i papirfremstillingsprocessen, chelateringsmiddel danner komplekser med metalioner såsom zink og zirconium. Det fungerer som rensemiddel for aldehyder og oxider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Polyethyleneimine, branched |
| Farve | Farveløs til gul |
| Navn note | M.W. 1,800 |
| Fysisk form | Væske |
| Opløselighedsinformation | Soluble in hot water at a low pH,in methanol,ethanol,or chloroform,but insoluble in cold water,benzene,ethyl ether,and acetone. |
| Mængde | 100 g |
| Procent renhed | 99% |
| Lugt | Amine-like |
Sikkerhed og håndtering
- Polyethyleneimine, branched, M.W. 2,000
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P391-Udslip opsamles.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Polyethyleneimine