Få mere at vide
Polyethyleneimine, branched, M.W. 2,000
Artikelnummer. 11328528
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 11328528
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 040528.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 9002-98-6 | ((C2H5N)zC2H4N)y(C2H5N)x | 43.07 g/mol
Polyethylenimin bruges til forskellige anvendelser i produkter som rengøringsmidler, klæbemidler, vandbehandlingsmidler og kosmetik. Det bruges også som flokkuleringsmiddel, enzymbærer, vådstyrkemiddel i papirfremstillingsprocessen, chelateringsmiddel danner komplekser med metalioner såsom zink og zirconium. Det fungerer som rensemiddel for aldehyder og oxider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9002-98-6
Molekylær formel ((C2H5N)zC2H4N)y(C2H5N)x
Molekylvægt (g/mol) 43.07
MDL nummer MFCD00084427
InChI nøgle NOWKCMXCCJGMRR-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyleneimine, ethylenimine, azacyclopropane, dimethyleneimine, ethylene imine, polyethyleneimine, dihydroazirene, everamine, aziran, polymin
PubChem CID 9033
ChEBI CHEBI:30969
IUPAC navn aziridin
SMIL *-CCNCCN(-*)CCN-*
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Polyethyleneimine, branched
Farve Farveløs til gul
Navn note M.W. 1,800
Fysisk form Væske
Opløselighedsinformation Soluble in hot water at a low pH,in methanol,ethanol,or chloroform,but insoluble in cold water,benzene,ethyl ether,and acetone.
Mængde 500 g
Procent renhed 99%
Lugt Amine-like