Få mere at vide
Polyethyleneimine, branched, M.W. 2,000
Description
Polyethylenimin bruges til forskellige anvendelser i produkter som rengøringsmidler, klæbemidler, vandbehandlingsmidler og kosmetik. Det bruges også som flokkuleringsmiddel, enzymbærer, vådstyrkemiddel i papirfremstillingsprocessen, chelateringsmiddel danner komplekser med metalioner såsom zink og zirconium. Det fungerer som rensemiddel for aldehyder og oxider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Spécification
Spécification
| Kemisk navn eller materiale | Polyethyleneimine, branched |
| Farve | Farveløs til gul |
| Navn note | M.W. 1,800 |
| Fysisk form | Væske |
| Opløselighedsinformation | Soluble in hot water at a low pH,in methanol,ethanol,or chloroform,but insoluble in cold water,benzene,ethyl ether,and acetone. |
| Mængde | 25 g |
| Procent renhed | 99% |
| Lugt | Amine-like |
RUO– Kun brug til forskning
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.