Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Polyethyleneimine |
| Fysisk form | Viskøs væske |
| Mængde | 100 mL |
| Formel vægt | 50.000 til 100.000 |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Polyethyleneimine, 50% aqueous solution
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 4
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
- P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
- P103-Læs etiketten før brug.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P330-Skyl munden.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: polyethyleneimine