Få mere at vide
Kautex™ Polyethylen krukker med bred hals
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
750 mL
1000 mL
1500 mL
2000 mL
Diameter (metrisk) Indvendig hals:
31 mm
41 mm
53 mm
67 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 48
Beskrivelse
- Rund, robust, nem at rengøre og tæt
- Særligt velegnet til opbevaring, transport eller bortskaffelse af pulverformige eller granulerede materialer
- Lukninger er ikke inkluderet
Applikationer:
- emballage
- udlevering
- sende prøver
- forsendelse
- transportere
- opbevaring
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Farve | Neutral |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 41 mm |
| Til brug med (applikation) | Dispensering, emballering, opbevaring |
| Materiale | HDPE |
| nr. pr. sag | 298/Cs. |
| Vægt (metrisk) | 0.02 kg |
| Klarhed | Neutral |
| Lukning inkluderet | Nej |
| Mund | Brede |
| Vis mere |