Få mere at vide
Kautex™ Polyethylen krukker med bred hals
Artikelnummer. 10430211
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
750 mL
1000 mL
1500 mL
2000 mL
Diameter (metrisk) Indvendig hals:
31 mm
41 mm
53 mm
67 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 48
Artikelnummer. 10430211
Brand: Kautex™ 2000071492
Fremstillet af HDPE for styrke og holdbarhed. Kautex™ Polyethylen-krukker med bred hals giver åbninger, der er lette at fylde, for at minimere spild.
  • Rund, robust, nem at rengøre og tæt
  • Særligt velegnet til opbevaring, transport eller bortskaffelse af pulverformige eller granulerede materialer
  • Lukninger er ikke inkluderet
Applikationer:
  • emballage
  • udlevering
  • sende prøver
  • forsendelse
  • transportere
  • opbevaring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Farve Neutral
Diameter (metrisk) Indvendig hals 31 mm
Til brug med (applikation) Dispensering, emballering, opbevaring
Materiale HDPE
nr. pr. sag 720/Cs.
Vægt (metrisk) 0.01 kg
Lukningsfarve null
Klarhed Neutral
Lukning inkluderet Nej
Mund Brede
Form Rund
Højde (metrisk) 77 mm
Produkttype Krukke med bred hals
Diameter (metrisk) 48 mm