Få mere at vide
Kautex™ Polyethylen krukker med bred hals
Beskrivelse
- Rund, robust, nem at rengøre og tæt
- Særligt velegnet til opbevaring, transport eller bortskaffelse af pulverformige eller granulerede materialer
- Lukninger er ikke inkluderet
Applikationer:
- emballage
- udlevering
- sende prøver
- forsendelse
- transportere
- opbevaring
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Farve | Neutral |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 67 mm |
| Til brug med (applikation) | Dispensering, emballering, opbevaring |
| Materiale | HDPE |
| nr. pr. sag | 75/Cs. |
| Vægt (metrisk) | 0.05 kg |
| Klarhed | Neutral |
| Lukning inkluderet | Nej |
| Mund | Brede |
| Vis mere |