Få mere at vide
Kautex™ Polyethylen-beholdere med bred hals
Beskrivelse
- Naturlig farve og pladsbesparende firkantet form
- Med støbt håndtag for sikker og bekvem håndtering
- Ideel til opsamling, opbevaring og transport af faste kemikalier
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 2300 mL |
| Farve | Neutral |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 68.5 mm |
| Til brug med (applikation) | Emballering, udlevering, afsendelse af prøver, opbevaring, forsendelse |
| Inkluderer | Formstøbt håndtag |
| Materiale | HDPE |
| nr. pr. sag | 36 |
| Mængde | 36/Cs. |
| Form | Firkant |
| Højde (metrisk) | 188 mm |
| Vis mere |