Få mere at vide
- Home
- Products
- Flasker, krukker og kander
- Flasker
- Firkantede plastikflasker
- Kautex™ HDPE firkantede flasker med bred hals
Kautex™ HDPE firkantede flasker med bred hals
Artikelnummer. 17808187
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
350 mL
500 mL
750 mL
1000 mL
1500 mL
2500 mL
4000 mL
Farve:
Hvid
Neutral
Diameter (metrisk) Indvendig hals:
21.4 mm
24 mm
35 mm
42.5 mm
68.5 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 15
Pakke med 42
Pakke med 81
Pakke med 90
26 product options available for selection
| Artikelnummer. | Kapacitet (metrisk) | Farve | Diameter (metrisk) Indvendig hals | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 17808187 | 50 mL | Hvid | 21.4 mm | - |
| 10462121 | 50 mL | Hvid | 21.4 mm | Hver |
| 10207860 | 50 mL | Neutral | 21.4 mm | Hver |
| 17898157 | 50 mL | Neutral | 21.4 mm | - |
| 10400162 | 100 mL | Neutral | 24 mm | Hver |
| 10587282 | 100 mL | Hvid | 24 mm | Hver |
| 10024760 | 250 mL | Hvid | 35 mm | Hver |
| 10032471 | 250 mL | Neutral | 35 mm | Hver |
| 10430431 | 350 mL | Neutral | 35 mm | Hver |
| 17868147 | 350 mL | Neutral | 35 mm | - |
| 10798592 | 500 mL | Neutral | 42.5 mm | Hver |
| 10753141 | 500 mL | Hvid | 42.5 mm | Hver |
| 15971431 | 750 mL | Hvid | 42.5 mm | Pakke med 90 |
| 10527112 | 750 mL | Hvid | 42.5 mm | Pakke med 90 |
| 10471181 | 750 mL | Neutral | 42.5 mm | Pakke med 90 |
| 15911421 | 750 mL | Neutral | 42.5 mm | Pakke med 90 |
| 10268060 | 1000 mL | Hvid | 42.5 mm | Hver |
| 15981431 | 1000 mL | Hvid | 42.5 mm | Pakke med 81 |
| 10733491 | 1000 mL | Neutral | 42.5 mm | Hver |
| 10452701 | 1500 mL | Hvid | 68.5 mm | Hver |
| 15991431 | 1500 mL | Hvid | 68.5 mm | Pakke med 42 |
| 10609522 | 1500 mL | Neutral | 68.5 mm | Hver |
| 10084181 | 2500 mL | Neutral | 68.5 mm | Hver |
| 10014540 | 4000 mL | Hvid | 68.5 mm | Hver |
| 15911441 | 4000 mL | Hvid | 68.5 mm | Pakke med 15 |
| 10764483 | 4000 mL | Neutral | 68.5 mm | Hver |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 26 options available.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Artikelnummer.
17808187
Leverandør
Kautex™
Leverandørnr.
2000084193
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
Forventet forsendelse: 09-09-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Beskrivelse
- Bred halsåbning letter påfyldning og rengøring
- Firkantet form sparer opbevaringsplads
- Inkluderer forsænket etikettefelt
- Ideel til væsker, pastaer og granulater
- Tre typer lukninger fås separat
- De fleste størrelser UN godkendt til faste stoffer med tilhørende lukninger (inkluderer ikke 50 eller 350 ml flasker)
- Bruges til emballering, afsendelse af prøver, transport, opbevaring
- Lækagesikker
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Farve | Hvid |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 21.4 mm |
| Til brug med (applikation) | Emballering, afsendelse af prøver, transport, opbevaring |
| Materiale | HDPE |
| nr. pr. sag | 700 |
| Mængde | 700/Cs. |
| Lukningsfarve | Fås i sort, blå eller rød. |
| Lukning inkluderet | Nej |
| Form | Firkant |
| Højde (metrisk) | 88.5 mm |
| Produkttype | Flaske med bred hals |
| Vis mere Vis mindre |