Få mere at vide
Kautex™ HDPE firkantede flasker med bred hals
Fremstillet af polypropylen med høj densitet for let holdbarhed og styrke. Kautex™ HDPE firkantede flasker med bred hals er alsidige og fås i natur og hvid med en bred vifte af størrelser.
Brand:  Kautex™ 2000079211
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 15981431
  • 2275.00 DKK / Pakke med 81
Kun null tilbage
På lager
Edge
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Bred halsåbning letter påfyldning og rengøring
  • Firkantet form sparer opbevaringsplads
  • Inkluderer forsænket etikettefelt
  • Ideel til væsker, pastaer og granulater
  • Tre typer lukninger fås separat
  • De fleste størrelser UN godkendt til faste stoffer med tilhørende lukninger (inkluderer ikke 50 eller 350 ml flasker)
  • Bruges til emballering, afsendelse af prøver, transport, opbevaring
  • Lækagesikker
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
1000 mL
42.5 mm
HDPE
81/Cs.
Nej
214 mm
Hvid
Emballering, afsendelse af prøver, transport, opbevaring
81
Fås i sort, blå eller rød.
Firkant
Flaske med bred hals
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Se tilbehørsprodukter
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Kautex™ HDPE firkantede flasker med bred hals > Kapacitet: 1000 ml; Højde: 214 mm; Farve: Hvid