Få mere at vide
Kautex™ HDPE firkantede flasker med bred hals
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
350 mL
500 mL
750 mL
1000 mL
1500 mL
2500 mL
4000 mL
Farve:
Hvid
Neutral
Diameter (metrisk) Indvendig hals:
21.4 mm
24 mm
35 mm
42.5 mm
68.5 mm
Unit Size:
Hver
Pakke med 15
Pakke med 42
Pakke med 81
Pakke med 90
Description
- Bred halsåbning letter påfyldning og rengøring
- Firkantet form sparer opbevaringsplads
- Inkluderer forsænket etikettefelt
- Ideel til væsker, pastaer og granulater
- Tre typer lukninger fås separat
- De fleste størrelser UN godkendt til faste stoffer med tilhørende lukninger (inkluderer ikke 50 eller 350 ml flasker)
- Bruges til emballering, afsendelse af prøver, transport, opbevaring
- Lækagesikker
Specifications
Specifications
| Kapacitet (metrisk) | 750 mL |
| Farve | Neutral |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 42.5 mm |
| Til brug med (applikation) | Emballering, afsendelse af prøver, transport, opbevaring |
| Materiale | HDPE |
| nr. pr. sag | 90 |
| Mængde | 90/Cs. |
| Lukningsfarve | Fås i sort, blå eller rød. |
| Lukning inkluderet | Nej |
| Form | Firkant |
| Show More |