Få mere at vide
Kautex™ HDPE firkantede flasker med bred hals
Artikelnummer. 10733491
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
350 mL
500 mL
750 mL
1000 mL
1500 mL
2500 mL
4000 mL
Farve:
Hvid
Neutral
Diameter (metrisk) Indvendig hals:
21.4 mm
24 mm
35 mm
42.5 mm
68.5 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 15
Pakke med 42
Pakke med 81
Pakke med 90
26 product options available for selection
Product selection table with 26 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Farve Diameter (metrisk) Indvendig hals Pakningsstørrelse
10733491 1000 mL Neutral 42.5 mm Hver
10462121 50 mL Hvid 21.4 mm Hver
17808187 50 mL Hvid 21.4 mm -
10207860 50 mL Neutral 21.4 mm Hver
17898157 50 mL Neutral 21.4 mm -
10400162 100 mL Neutral 24 mm Hver
10587282 100 mL Hvid 24 mm Hver
10024760 250 mL Hvid 35 mm Hver
10032471 250 mL Neutral 35 mm Hver
10430431 350 mL Neutral 35 mm Hver
17868147 350 mL Neutral 35 mm -
10798592 500 mL Neutral 42.5 mm Hver
10753141 500 mL Hvid 42.5 mm Hver
15971431 750 mL Hvid 42.5 mm Pakke med 90
10527112 750 mL Hvid 42.5 mm Pakke med 90
10471181 750 mL Neutral 42.5 mm Pakke med 90
15911421 750 mL Neutral 42.5 mm Pakke med 90
10268060 1000 mL Hvid 42.5 mm Hver
15981431 1000 mL Hvid 42.5 mm Pakke med 81
10452701 1500 mL Hvid 68.5 mm Hver
15991431 1500 mL Hvid 68.5 mm Pakke med 42
10609522 1500 mL Neutral 68.5 mm Hver
10084181 2500 mL Neutral 68.5 mm Hver
10014540 4000 mL Hvid 68.5 mm Hver
15911441 4000 mL Hvid 68.5 mm Pakke med 15
10764483 4000 mL Neutral 68.5 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 26 options available.
26 options
Artikelnummer. 10733491 Leverandør Kautex™ Leverandørnr. 2000073097
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af polypropylen med høj densitet for let holdbarhed og styrke. Kautex™ HDPE firkantede flasker med bred hals er alsidige og fås i natur og hvid med en bred vifte af størrelser.
  • Bred halsåbning letter påfyldning og rengøring
  • Firkantet form sparer opbevaringsplads
  • Inkluderer forsænket etikettefelt
  • Ideel til væsker, pastaer og granulater
  • Tre typer lukninger fås separat
  • De fleste størrelser UN godkendt til faste stoffer med tilhørende lukninger (inkluderer ikke 50 eller 350 ml flasker)
  • Bruges til emballering, afsendelse af prøver, transport, opbevaring
  • Lækagesikker
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Farve Neutral
Diameter (metrisk) Indvendig hals 42.5 mm
Til brug med (applikation) Emballering, afsendelse af prøver, transport, opbevaring
Materiale HDPE
nr. pr. sag 81
Mængde 81/Cs.
Lukningsfarve Fås i sort, blå eller rød.
Lukning inkluderet Nej
Højde (metrisk) 214 mm
Form Firkant
Produkttype Flaske med bred mund