Få mere at vide
Kautex™ HDPE firkantede flasker med bred hals
Fremstillet af polypropylen med høj densitet for let holdbarhed og styrke. Kautex™ HDPE firkantede flasker med bred hals er alsidige og fås i natur og hvid med en bred vifte af størrelser.
Brand: Kautex™ 2000073624
32.68 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Bred halsåbning letter påfyldning og rengøring
- Firkantet form sparer opbevaringsplads
- Inkluderer forsænket etikettefelt
- Ideel til væsker, pastaer og granulater
- Tre typer lukninger fås separat
- De fleste størrelser UN godkendt til faste stoffer med tilhørende lukninger (inkluderer ikke 50 eller 350 ml flasker)
- Bruges til emballering, afsendelse af prøver, transport, opbevaring
- Lækagesikker
Tekniske data
1500 mL | |
68.5 mm | |
HDPE | |
42/Cs. | |
Nej | |
209 mm |
Neutral | |
Emballering, afsendelse af prøver, transport, opbevaring | |
42 | |
Fås i sort, blå eller rød. | |
Firkant | |
Flaske med bred mund |
Kautex - Expertise in packaging - Standard plastics
Filstørrelse: 1.3 MB
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Kautex™ HDPE firkantede flasker med bred hals > Kapacitet: 1500 ml; Højde: 209 mm; Farve: Naturlig
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion