Få mere at vide
Kautex™ HDPE firkantede flasker med bred hals
Artikelnummer. 10452701
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
350 mL
500 mL
750 mL
1000 mL
1500 mL
2500 mL
4000 mL
Farve:
Hvid
Neutral
Diameter (metrisk) Indvendig hals:
21.4 mm
24 mm
35 mm
42.5 mm
68.5 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 15
Pakke med 42
Pakke med 81
Pakke med 90
Artikelnummer. 10452701
Brand: Kautex™ 2000079212
Fremstillet af polypropylen med høj densitet for let holdbarhed og styrke. Kautex™ HDPE firkantede flasker med bred hals er alsidige og fås i natur og hvid med en bred vifte af størrelser.
  • Bred halsåbning letter påfyldning og rengøring
  • Firkantet form sparer opbevaringsplads
  • Inkluderer forsænket etikettefelt
  • Ideel til væsker, pastaer og granulater
  • Tre typer lukninger fås separat
  • De fleste størrelser UN godkendt til faste stoffer med tilhørende lukninger (inkluderer ikke 50 eller 350 ml flasker)
  • Bruges til emballering, afsendelse af prøver, transport, opbevaring
  • Lækagesikker
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kapacitet (metrisk) 1500 mL
Farve Hvid
Diameter (metrisk) Indvendig hals 68.5 mm
Til brug med (applikation) Emballering, afsendelse af prøver, transport, opbevaring
Materiale HDPE
nr. pr. sag 42
Mængde 42/Cs.
Lukningsfarve Fås i sort, blå eller rød.
Lukning inkluderet Nej
Form Firkant
Højde (metrisk) 209 mm
Produkttype Flaske med bred hals