Få mere at vide
Bel-Art™ SP Scienceware™ Polyethylen bred mund skylleflaske
Artikelnummer. 12398118 Shop alle SP Scienceware produkter
Kapacitet (metrisk):
500 mL
1000 mL
Kemisk etiket:
70% Ethanol
Acetone
Brugerdefineret påskrivning
Ethyl Acetate
Machine Oil
Methylethylketon
Sæbe
Toluen
Vand
Lukningsfarve:
Blå
Grøn
Green
Natural
Neutral
Rød
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Artikelnummer. 12398118
Brand: Bel-Art™ F117160017
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af polypropylen. Bel Art™ Polyethylen Wide Mouth Wash Flaske har en bred mund 53 mm (2 in.) for nem genopfyldning.
  • Fortrykt med det kemiske navn og formel, National Fire Protection Association (NFPA ) Section 704 Fire-color Diamond, sundhedsfarer, Chemical Abstract System (CAS) nummer og foreslået beskyttelsestøj og udstyr
  • Gennemskinnelige LDPE-flasker; Natriumhypochlorit er hvidt LDPE til lysbeskyttelse mellem 230 og 450 nm; Toluen er en rød LDPE-flaske
  • Farvekodede polypropylen-lukninger hjælper med hurtig og nem identifikation
  • Giver overholdelse af OSHA-kravene beskrevet i Hazard Communication Standard 29 CFR 1910.1200
  • 500ml - 4/pose, 1000ml - 4/pose; Sortimentet er 6 pr. pose, inklusive en hver: Acetone, blegemiddel, destilleret vand, ethanol, isopropanol og LYOB
Bemærk: Brug kun LYOB med opløsningsmidler, der er kompatible med LDPE
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Kapacitet (engelsk) 16 oz.
Farve Gennemskinnelig
Diameter (metrisk) ydre hals 53mm
Inkluderer Blå polypropylen hætte
Materiale Polyethylen
Mængde 4 Pakke
Sterilitet Non-sterile
Lukningsfarve Blå
Certificeringer/compliance Overholdelse af OSHA-kravene beskrevet i Hazard Communication Standard 29 CFR 1910.1200
Lukning inkluderet Yes
Engangs Reusable
Uddannet No
Mund Brede
Form Cylindrical
Produkttype Vaskeflaske
Kemisk etiket Vand
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukketype Blå polypropylen hætte
Autoklaverbar Not Autoclavable