Få mere at vide
Kautex™ Polyethylen firkantede flasker med bred mund
Product Code. 15971391
Click to view available options
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1000 mL
Diameter (metrisk) Indvendig hals:
30.8 mm
39.2 mm
Unit Size:
Hver
Pakke med 164
Pakke med 294
Pakke med 90
Product Code. 15971391
Brand: Kautex™ 2000070539
Only null left
Add to basket
Add to basket
Fremstillet med HDPE for styrke og holdbarhed. Kautex™ Firkantede polyethylenflasker med bred mund er ideelle til emballering, opbevaring og transport af medier.
  • Nem påfyldning, tømning og rengøring
  • Ribbede sider for et sikkert greb
  • Rektangulært mærkningsfelt
  • Rektangulær form optimerer pladsudnyttelsen
  • Lækagesikker
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Farve Neutral
Diameter (metrisk) Indvendig hals 30.8 mm
Til brug med (applikation) Emballage, opbevaring, transport
Materiale HDPE
nr. pr. sag 164
Mængde 164/Cs.
Form Firkant
Højde (metrisk) 145.5 mm
Produkttype Flaske med bred hals