Få mere at vide
Kautex™ Polyethylen firkantede flasker med bred mund
Artikelnummer. 15961391
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1000 mL
Diameter (metrisk) Indvendig hals:
30.8 mm
39.2 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 164
Pakke med 294
Pakke med 90
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk) Indvendig hals unitSize
15961391 250 mL 30.8 mm Pakke med 294
10545051 250 mL 30.8 mm Hver
15971391 500 mL 30.8 mm Pakke med 164
10168061 500 mL 30.8 mm Pakke med 164
10215191 1000 mL 39.2 mm Pakke med 90
15981391 1000 mL 39.2 mm Pakke med 90
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15961391 Leverandør Kautex™ Leverandørnr. 2000070538
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet med HDPE for styrke og holdbarhed. Kautex™ Firkantede polyethylenflasker med bred mund er ideelle til emballering, opbevaring og transport af medier.
  • Nem påfyldning, tømning og rengøring
  • Ribbede sider for et sikkert greb
  • Rektangulært mærkningsfelt
  • Rektangulær form optimerer pladsudnyttelsen
  • Lækagesikker
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Farve Neutral
Diameter (metrisk) Indvendig hals 30.8 mm
Til brug med (applikation) Emballage, opbevaring, transport
Materiale HDPE
nr. pr. sag 294
Mængde 294/Cs.
Form Firkant
Højde (metrisk) 110.5 mm
Produkttype Flaske med bred hals