Få mere at vide
Kautex™ Polyethylen firkantede flasker med bred mund
Artikelnummer. 10545051
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1000 mL
Diameter (metrisk) Indvendig hals:
30.8 mm
39.2 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 164
Pakke med 294
Pakke med 90
Artikelnummer. 10545051
Brand: Kautex™ 2000070538
Fremstillet med HDPE for styrke og holdbarhed. Kautex™ Firkantede polyethylenflasker med bred mund er ideelle til emballering, opbevaring og transport af medier.
  • Nem påfyldning, tømning og rengøring
  • Ribbede sider for et sikkert greb
  • Rektangulært mærkningsfelt
  • Rektangulær form optimerer pladsudnyttelsen
  • Lækagesikker
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Farve Neutral
Diameter (metrisk) Indvendig hals 30.8 mm
Til brug med (applikation) Emballage, opbevaring, transport
Materiale HDPE
nr. pr. sag 294
Mængde 294/Cs.
Form Firkant
Højde (metrisk) 110.5 mm
Produkttype Flaske med bred hals