Få mere at vide
Kautex™ Polyethylen firkantede flasker med bred mund
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1000 mL
Diameter (metrisk) Indvendig hals:
30.8 mm
39.2 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 164
Pakke med 294
Pakke med 90
Beskrivelse
- Nem påfyldning, tømning og rengøring
- Ribbede sider for et sikkert greb
- Rektangulært mærkningsfelt
- Rektangulær form optimerer pladsudnyttelsen
- Lækagesikker
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Farve | Neutral |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 39.2 mm |
| Til brug med (applikation) | Emballage, opbevaring, transport |
| Materiale | HDPE |
| nr. pr. sag | 90 |
| Mængde | 90/Cs. |
| Form | Firkant |
| Højde (metrisk) | 178.5 mm |
| Produkttype | Flaske med bred hals |