Få mere at vide
Brady™ Polyethylen Hvid/Rød Interim Danger Striped Ribbon
Artikelnummer. 11701086 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Farve:
Rød på hvid
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
11701086 Rød på hvid 1 rulning
1 options
Artikelnummer. 11701086 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 291426
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    399.00 DKK
    371.94 DKK / 1 ruller
    Spare 27.06 DKK
    6% Slukket
På lager
Visuel barrikadering giver hurtig advarsel på stedet om potentielle farer. Det ikke-klæbende Danger Striped Ribbon kan bruges til midlertidig udendørs eller permanent indendørs anvendelse. Denne tape kan bindes, hæftes eller sømmes til stolper, hegn eller metalbarrikader.
  • Visuel barrikadering giver hurtig advarsel på stedet om potentielle farer.
  • Den ikke-klæbende tape kan bruges til midlertidig udendørs eller permanent indendørs applikationer.
  • Denne tape kan bindes, hæftes eller sømmes til stolper, hegn eller metalbarrikader.
Tekniske data
Alternativt varenummer BARRIKADETAPE 75MMX500M RØD/HVID
Oversigt Stribet barrikadetape - Rød / Hvid
Dimensioner (L x B) 500.00 m x 75 mm
Til brug med (applikation) Generel identifikation
Længde (engelsk) 1000.7 ft.
Længde (metrisk) 500 m
Emballagemængde 1 stk.
Tykkelse 0.03 mm
Bredde (engelsk) 2,95 tommer.
Bredde (metrisk) 75 mm
Farve Rød på hvid
Materiale HDPE