Få mere at vide
Kartell™ Polyethylen vaskeflasker
Artikelnummer. 12687775
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
12687775 250 mL Pakke med 10
10102811 50 mL Pakke med 10
12617815 100 mL Pakke med 10
12084627 500 mL Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12687775 Leverandør Kartell™ Leverandørnr. 0018200
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kartell™ Polyethylenvaskeflasker er ideelle til destilleret vand og producerer en strøm, der reguleres af håndtryk.
  • Ideel til destilleret vand
  • Væskestrømmen reguleres med håndtryk
  • Dispenseringsspids giver ultrafin strøm
  • Spidsen kan fjernes for at øge flowet
  • Velegnet til fødevarer
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Farve Gennemskinnelig
Til brug med (applikation) Til destilleret vand, fødevarer
Materiale Polyethylen
Produktlinje Flaske
Højde (metrisk) 140 mm
Produkttype Vaskeflaske
Bredde (engelsk) 2,36 tommer.
Højde (engelsk) 5,51 tommer
Diameter (metrisk) 60 mm
Gennem lukkedispenseringen Ja