Få mere at vide
Kartell™ Polyethylen vaskeflasker
Beskrivelse
Kartell™ Polyethylenvaskeflasker er ideelle til destilleret vand og producerer en strøm, der reguleres af håndtryk.
- Ideel til destilleret vand
- Væskestrømmen reguleres med håndtryk
- Dispenseringsspids giver ultrafin strøm
- Spidsen kan fjernes for at øge flowet
- Velegnet til fødevarer
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Til brug med (applikation) | Til destilleret vand, fødevarer |
| Materiale | Polyethylen |
| Produktlinje | Flaske |
| Højde (metrisk) | 96 mm |
| Produkttype | Vaskeflaske |
| Diameter (metrisk) | 35 mm |