Få mere at vide
Kartell™ Vask flaske med lige rør
Beskrivelse
- Strøm af væske opnås ved at blæse gennem det lige rør
- Væskestrømmens retning kan styres manuelt
- Velegnet til fødevarer
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Til brug med (applikation) | Fødevare |
| Inkluderer | Lige rør |
| Materiale | Polyethylen |
| Produktlinje | Flaske |
| Højde (metrisk) | 220 mm |
| Produkttype | Vaskeflaske |
| Diameter (metrisk) | 95 mm |