Få mere at vide
Bel-Art™ Polyethylen vaskeflaske
Produktkod. 17827906
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Mund:
Smal
Wide
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mund Kapacitet (metrisk)
17827906 Smal 125 mL
30193427 Wide 250 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17827906 missing translation for 'mfr' Bel-Art™ missing translation for 'supplierNo' F116180004
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Lavdensitets polyethylen vaskeflasker har farvekodede polypropylen-lukninger for nem identifikation og brede åbninger for nem fyldning.
  • Muliggør hurtig og overbliksmæssig identifikation af flaskens indhold
  • Vælg mellem naturlige, røde, gule, blå eller grønne lukninger
  • Bulkmængder tilgængelige ved specialordre
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Kapacitet (engelsk) 4 oz.
Farve Neutral
Diameter (metrisk) ydre hals 28 mm
Materiale Polyethylen, Polypropylen
Sterilitet Ikke-steril
Lukningsfarve Neutral
Lukning inkluderet Ja
Engangs Genanvendelig
Uddannet Nej
Mund Smal
Form Cylindrisk
Egnet til formålet Certificeret kvalitet
Produkttype Vaskeflaske
Kemisk etiket Blank
Lukningsmateriale Polypropylen
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.