Få mere at vide
Bel-Art™ Nytteposer af polyethylen
Artikelnummer. p-32596 Shop alle SP Scienceware produkter
Dimensioner (L x B):
10 x 16 tommer (254 x 406 mm)
16 x 10 tommer. (406 x 254 mm)
16 x 8 tommer. (406 x 203 mm)
20 x 12 tommer. (508 x 305 mm)
Tykkelse (metrisk):
0,038 mm
0,102 mm
Artikelnummer. 15339202
Brand: Bel-Art™ H131760816
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Genanvendelige, gennemsigtige poser er velegnede til forsendelse eller opbevaring og er især nyttige som prøveposer
  • FDA godkendt materiale; Latex fri
  • Forskellige størrelser tilgængelige for bedst at matche særlige emballagekrav
  • Må ikke autoklaveres
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Lukketype Slips med lynlås
Farve Klar
Engangs Engangsbrug
Materiale Polyethylen
Sterilitet Ikke steril
Tykkelse (metrisk) 0,038 mm
Dimensioner (L x B) 16 x 8 tommer. (406 x 203 mm)
Længde (engelsk) 16 tommer
Længde (metrisk) 406 mm
Bredde (engelsk) 8 tommer
Bredde (metrisk) 203 mm
Produkttype Prøvepose