Få mere at vide
Bel-Art™ Nytteposer af polyethylen
Shop alle SP Scienceware produkter
Dimensioner (L x B):
10 x 16 tommer (254 x 406 mm)
16 x 10 tommer. (406 x 254 mm)
16 x 8 tommer. (406 x 203 mm)
20 x 12 tommer. (508 x 305 mm)
Tykkelse (metrisk):
0,038 mm
0,102 mm
Beskrivelse
Genanvendelige, gennemsigtige poser er velegnede til forsendelse eller opbevaring og er især nyttige som prøveposer
- FDA godkendt materiale; Latex fri
- Forskellige størrelser tilgængelige for bedst at matche særlige emballagekrav
- Må ikke autoklaveres
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Lukketype | Slips med lynlås |
| Farve | Klar |
| Engangs | Engangsbrug |
| Materiale | Polyethylen |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Tykkelse (metrisk) | 0,038 mm |
| Dimensioner (L x B) | 20 x 12 tommer. (508 x 305 mm) |
| Længde (engelsk) | 20 tommer |
| Længde (metrisk) | 508 mm |
| Vis mere |