Få mere at vide
Polyethylene, UHMW
Artikelnummer. 11384998
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11384998 50 g 50g
11364998 250 g 250g
11374998 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11384998 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043951.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 9002-88-4 | (C2H4)n | 28.05 g/mol
Polyethylen, UHMW-fibre bruges i rustning, især personlig rustning, køretøjsrustning, klatreudstyr, fiskesnøre, buestrenge og skærebestandige handsker. Dens ark bruges som syntetisk is i skøjtebaner. På det medicinske område betragtes det som et vigtigt biomateriale, der bruges i hofte-, knæ- og rygsøjleimplantater. Det bruges også til produktion af polyvinylklorid vinduer og døre, hydrauliske tætninger og lejer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9002-88-4
Molekylær formel (C2H4)n
Molekylvægt (g/mol) 28.05
MDL nummer MFCD00084423
InChI nøgle VGGSQFUCUMXWEO-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylene, acetene, elayl, olefiant gas, athylen, etileno, liquid ethylene, polyethylene, bicarburretted hydrogen, plastipore
PubChem CID 6325
ChEBI CHEBI:18153
IUPAC navn ethen
SMIL *-CC-*
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Polyethylene
Navn note UHMW
Fysisk form Pulver
Opløselighedsinformation Swellable in high temperatures with chlorinated aromatics. Insoluble in water.
Mængde 50 g